Learn More
N-Benzylmethylamine, 97%
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
250mL
Descrizione
N-Benzylmethylamine is used in the production of dyes. It can be also used as catalytic agent, Petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N-Benzylmethylamine is used in the production of dyes. It can be also used as catalytic agent, Petrochemical additive.
Solubility
Soluble in water (65 g/L at 20°C).
Notes
Air Sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents, acids, acid chlorides, acid anhydrides, carbon dioxide.
N-Benzylmethylamine is used in the production of dyes. It can be also used as catalytic agent, Petrochemical additive.
Solubility
Soluble in water (65 g/L at 20°C).
Notes
Air Sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents, acids, acid chlorides, acid anhydrides, carbon dioxide.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Benzylmethylamine |
| Punto di fusione | -55°C |
| Densità | 0.94 |
| pH | 10 |
| Punti di ebollizione | 184°C to 188°C |
| Punto d'infiammabilità | 77°C (170°F) |
| Odore | Amine-like |
| Formula lineare | C6H5CH2NHCH3 |
| Indice di rifrazione | 1.523 |
| Quantità | 100 mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- N-Benzylmethylamine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- H301-Tossico se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: N-Benzylmethylamine