Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid gamma-tert-butyl ester, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10366734 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10366734
Marca: Thermo Scientific Acros 426150050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3886-08-6
Formula molecolare C17H23NO6
Molecular Weight (g/mol) 337.37
Numero MDL MFCD00038274
InChI Key GLMODRZPPBZPPB-ZDUSSCGKSA-M
IUPAC Name (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid γ-tert-butyl ester
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 85°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 337.37
Percent Purity 98+%