Learn More
N-BOC-1,4-butanediamine, 95%
Codice prodotto. 10704755 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1mL
5mL
Codice prodotto. 10704755
Marca: Thermo Scientific 426190010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 68076-36-8 | C9H20N2O2 | 188.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68076-36-8
Formula molecolare C9H20N2O2
Molecular Weight (g/mol) 188.27
Numero MDL MFCD00210019
InChI Key ZFQWJXFJJZUVPI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl n-4-aminobutyl carbamate, n-boc-1,4-butanediamine, n-boc-1,4-diaminobutane, tert-butyl 4-aminobutyl carbamate, tert-butyl 4-aminobutylcarbamate, boc-1,4-diaminobutane, n-boc-1,4-butandiamine, n-4-aminobutyl carbamic acid tert-butyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-1,4-diaminobutane, mono-4-n-boc-1,4-diaminobutane
PubChem CID 4351
IUPAC Name tert-butyl N-(4-aminobutyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico N-BOC-1, 4-butanediamine
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Densità 0.9840g/mL
Quantità 1 mL
Punto d'infiammabilità 109°C
Peso formulazione 188.27
Percent Purity 95%
Gravità specifica 0.984
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-BOC-1,4-butanediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.