Learn More
N-Boc-3-cyclohexyl-L-alanine, 98%
Codice prodotto. p-7036849
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15471488
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55282.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 37736-82-6 | C14H25NO4 | 271.357 g/mol
It is an agrochemical, organic and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an agrochemical, organic and pharmaceutical intermediates.
Notes
Storage: Keep container tightly closed. Store in a cool, dark and well-ventilated place and away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37736-82-6
Formula molecolare C14H25NO4
Molecular Weight (g/mol) 271.357
Numero MDL MFCD00211335
InChI Key MSZQAQJBXGTSHP-NSHDSACASA-N
Sinonimo boc-cha-oh, boc-cha-oh hydrate, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-cyclohexylpropanoic acid, boc-beta-cyclohexyl-ala-oh, boc-l-cyclohexylalanine, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid, n-boc-b-cyclohexylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-cyclohexylpropanoic acid, boc-cyclohexyl-ala-oh, boc-3-cyclohexyl-l-alanine
PubChem CID 10588189
IUPAC Name (2S)-3-cyclohexyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1CCCCC1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Boc-3-cyclohexyl-L-alanine
Quantità 250 mg
Beilstein 3060603
Peso formulazione 271.36
Percent Purity 98%