Learn More
N-BOC-Allylamine, 98%
Codice prodotto. 10668540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10668540
Marca: Thermo Scientific Acros 434770100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 78888-18-3 | C8H15NO2 | 157.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78888-18-3
Formula molecolare C8H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 157.21
InChI Key AWARHXCROCWEAK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl allylcarbamate, tert-butyl n-allylcarbamate, tert-butyl n-prop-2-en-1-yl carbamate, n-boc-allylamine, t-butyl n-allylcarbamate, carbamic acid, 2-propenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209pfu, allyl tert-butyl carbamate, tert-butyl-n-allylcarbamate, n-tertbutoxycarbonyl allyl amine
PubChem CID 4067274
IUPAC Name tert-butyl N-prop-2-enylcarbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico N-BOC-Allylamine
Punto di fusione 34.9°C to 38.3°C
Punti di ebollizione 48.0°C to 50.0°C (1.0mmHg)
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 10 g
Punto d'infiammabilità 79°C
Peso formulazione 157.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-BOC-allylamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.