Learn More
N-Boc-D-glutamic acid 1-benzyl ester, 99%
Codice prodotto. p-7026125
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11435047
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21944.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 34404-30-3 | C17H23NO6 | 337.372 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34404-30-3
Formula molecolare C17H23NO6
Molecular Weight (g/mol) 337.372
Numero MDL MFCD00038266
InChI Key CVZUKWBYQQYBTF-CYBMUJFWSA-N
Sinonimo boc-d-glu-obzl, boc-d-glutamic acid 1-benzyl ester, n-boc-d-glutamic acid 1-benzyl ester, n-boc-d-glutamic acid benzyl ester, 1-benzyl n-boc-l-glutamate, n-tert-butoxycarbonyl-d-glutamic acid 1-benzyl ester, 4r-5-benzyloxy-4-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-d-glu-obn, pubchem12942, 1-benzyl n-boc-d-glutamate
PubChem CID 7010515
IUPAC Name (4R)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxo-5-phenylmethoxypentanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Boc-D-glutamic acid 1-benzyl ester
Quantità 1 g
Peso formulazione 337.37
Percent Purity 99%