Learn More
N-BOC-D-Serine methyleester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-3770725 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10402894
Marca: Thermo Scientific Acros 399370010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95715-85-8
Formula molecolare C9H17NO5
Molecular Weight (g/mol) 219.237
Numero MDL MFCD00270516
InChI Key SANNKFASHWONFD-ZCFIWIBFSA-N
Sinonimo boc-d-ser-ome, boc-d-serine methyl ester, n-boc-d-serine methyl ester, n-boc-d-serine methylester, n-tert-butoxycarbonyl-d-serine methyl ester, boc-d-serinemethyl ester, n-boc-d-serinemethylester, --methyl n-boc-d-serinate, r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-d-serinate
PubChem CID 377723
IUPAC Name methyl (2R)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico N-BOC-D-Serine methyl ester
Punti di ebollizione 215.0°C
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Densità 1.0800g/mL
Quantità 1 g
Punto d'infiammabilità 113°C
Peso formulazione 219.24
Percent Purity 97%
Gravità specifica 1.08
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-BOC-D-Serine methyl ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.