Learn More
N-BOC-D-Valinol, 98%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | N-BOC-D-Valinol |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Colore | Colorless |
CAS | 106391-87-1 |
Imballaggio | Glass bottle |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Rotazione specifica | +22.5° to +23.5° (20°C, 589nm) (c=1 in CHCl3) |
Punti di ebollizione | 218.0°C |
Punto di fusione | 57.0°C |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identificativo prodotto
- N-BOC-D-Valinol
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.