Learn More
N-Boc-glycine, 98+%
Codice prodotto. 11474643
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11474643
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11579.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4530-20-5 | C7H13NO4 | 175.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4530-20-5
Formula molecolare C7H13NO4
Molecular Weight (g/mol) 175.18
Numero MDL MFCD00002690
InChI Key VRPJIFMKZZEXLR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boc-glycine, boc-gly-oh, n-tert-butoxycarbonyl glycine, n-boc-glycine, n-boc-l-glycine, tert-butoxycarbonylglycine, t-butoxycarbonylglycine, 2-tert-butoxycarbonyl amino acetic acid, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butyloxycarbonylglycine
PubChem CID 78288
IUPAC Name 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Boc-glycine
Punto di fusione 87°C to 90°C
Beilstein 1101514
Quantità 5 g
Peso formulazione 175.18
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Boc-glycine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: N-Boc-glycine