Learn More
Nalpha-BOC-L-Histidine, 99+%
Codice prodotto. 10530024 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10530024
Marca: Thermo Scientific Acros 275590050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 17791-52-5 | C11H17N3O4 | 255.274 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17791-52-5
Formula molecolare C11H17N3O4
Molecular Weight (g/mol) 255.274
InChI Key AYMLQYFMYHISQO-QMMMGPOBSA-N
Sinonimo boc-his-oh, n-boc-l-histidine, boc-l-histidine, tert-butyloxycarbonyl-l-histidine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-histidine, nalpha-boc-l-histidine, boc-l-his-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-histidine, l-histidine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 87308
IUPAC Name (2S)-3-(1H-imidazol-5-yl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Nα-BOC-L-Histidine
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Glass Bottle
Rotazione specifica +24.5° to +26.5° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Condizione di rotazione specifica +25.5° (25°C c=1,methanol)
Quantità 5 g
Peso formulazione 255.27
Percent Purity ≥99.0%
Forma fisica Powder, Crystals and/or Chunks