Learn More
N-Boc-N-methyl-D-valine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15418958
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15418958
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62443.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89536-85-6
Formula molecolare C11H21NO4
Molecular Weight (g/mol) 231.29
Numero MDL MFCD00076996
InChI Key XPUAXAVJMJDPDH-MRVPVSSYSA-N
Sinonimo boc-n-methyl-d-valine, r-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, boc-d-meval-oh, boc-n-me-d-val-oh, n-tert-butoxycarbonyl-n-methyl-d-valine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, ambotzbaa1045, boc-nalpha-methyl-d-valine, boc-n-alpha-methyl-d-valine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-d-valine
PubChem CID 7018800
IUPAC Name (2R)-3-methyl-2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]butanoic acid
SMILES CC(C)[C@@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Boc-N-methyl-D-valine
Quantità 250 mg
Peso formulazione 231.29
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid