Learn More
N-Boc-N-n-propylethylenediamine, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15478977
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15478977
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52328.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105628-64-6
Formula molecolare C10H22N2O2
Molecular Weight (g/mol) 202.298
Numero MDL MFCD06658368
InChI Key XQUOSTRRFPZQLE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl n-2-aminoethyl-n-propylcarbamate, 2-amino-ethyl-propyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-n-propylethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethyl propyl carbamate, carbamic acid, 2-aminoethyl propyl-, 1,1-dimethylethyl ester 9ci, ambotzbnn1038, acmc-20m8mk, tert-butyl 2-aminoethyl propylcarbamate, tert-butyl n-2-azanylethyl-n-propyl-carbamate, n-2-aminoethyl-n-propylcarbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 14925148
IUPAC Name tert-butyl N-(2-aminoethyl)-N-propylcarbamate
SMILES CCCN(CCN)C(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N-Boc-N-n-propylethylenediamine
Quantità 250 mg
Peso formulazione 202.29
Sensibilità Air Sensitive
Percent Purity 96%