Learn More
N-Boc-O-methyl-L-threonine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15480599
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15480599
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63750.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 48068-25-3
Formula molecolare C10H19NO5
Molecular Weight (g/mol) 233.26
Numero MDL MFCD00076990
InChI Key VWSUOKFUIPMDDX-RQJHMYQMSA-N
Sinonimo boc-o-methyl-l-threonine, boc-thr me-oh, 2s,3r-2-tert-butoxycarbonylamino-3-methoxybutanoic acid, 2s,3r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methoxybutanoic acid, n-boc-o-methyl-l-threonine, o-methyl-l-threonine, n-boc protected, n-tert-butoxycarbonyl-o-methyl-l-threonine, n-tert-butyloxycarbonyl-o-methyl-l-threonine, 2s,3r-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-methoxybutanoic acid
PubChem CID 15460346
IUPAC Name (2S,3R)-3-methoxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoic acid
SMILES CO[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Boc-O-methyl-L-threonine
Quantità 250 mg
Peso formulazione 233.26
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid