Learn More
Alfa Aesar™ n-Butoxyacetic acid, 95%
Codice prodotto. 11429320
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11429320 5 g 5g
11419320 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11429320 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore H50210.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 2516-93-0
Formula molecolare C6H12O3
Molecular Weight (g/mol) 132.159
Numero MDL MFCD00067044
InChI Key AJQOASGWDCBKCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butoxyacetic acid, n-butoxyacetic acid, acetic acid, butoxy, ccris 7195, acetic acid, 2-butoxy, 2-n-butoxy acetic acid, butoxyaceticacid, 3-oxaheptanoic acid, acmc-1cb1h, ajqoasgwdcbkcj-uhfffaoysa
PubChem CID 41958
IUPAC Name 2-butoxyacetic acid
SMILES CCCCOCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butoxyacetic acid
Punti di ebollizione 234°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 95%