Learn More
n-Butyl formate, 97%
Codice prodotto. 11438760
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
250mL
50mL
Codice prodotto. 11438760
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13882.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 592-84-7 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 592-84-7
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Numero MDL MFCD00003296
InChI Key NMJJFJNHVMGPGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-butyl formate, formic acid, butyl ester, butyl methanoate, n-butyl methanoate, formic acid butyl ester, n-butylformate, butylester kyseliny mravenci, fema no. 2196, unii-0y9mz7vm9p, butylester kyseliny mravenci czech
PubChem CID 11614
IUPAC Name butyl formate
SMILES CCCCOC=O
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butyl formate
Punto di fusione -92°C
Punti di ebollizione 105°C to 107°C
Punto d'infiammabilità 18°C (64°F)
Quantità 50 mL
Numero UN UN1128
Beilstein 1742108
Peso formulazione 102.13
Percent Purity 97%