Learn More
n-Butyl vinyl ether, 98%, stab. with 0.01% KOH
Codice prodotto. 11480078
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11480078
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23673.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 111-34-2 | C6H12O | 100.16 g/mol
Butyl Vinyl Ether is a reagent used in organic chemical reactions and the preparation of pharmaceutical compounds used in anticancer therapy. It is also used in the synthesis of potent inhibitors for PDE5. It is also used in the synthesis of copolymers and as an acrylic/vinyl acetate resin comonomer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water 3 g/L (20°C). Soluble in chloroform and methanol.
Notes
Store away from air and oxidizing agents may form peroxides. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Keep away from ignition sources. Donot distill to dryness. Keep it refrigerated. Check the container pressure periodically to prevent peroxide formation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-34-2
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Numero MDL MFCD00009454
InChI Key UZKWTJUDCOPSNM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-butyl vinyl ether, butyl vinyl ether, vinyl butyl ether, butane, 1-ethenyloxy, butoxyethylene, 1-ethenyloxy butane, butoxyethene, ether, butyl vinyl, vinyl n-butyl ether, ethenyl n-butyl ether
PubChem CID 8108
IUPAC Name 1-ethenoxybutane
SMILES CCCCOC=C
Specifikationer
Materiale o nome chimico n-Butyl vinyl ether
Nota nome stabilized with 0.01% KOH
Punto di fusione -113°C
Densità 0.778
Punti di ebollizione 92°C to 94°C
Punto d'infiammabilità −12°C (10°F)
Formula lineare CH3(CH2)3OCH=CH2
Indice di rifrazione 1.401
Quantità 100 mL
Numero UN UN3271
Beilstein 1560217
Informazioni di solubilità Soluble in water 3g/L (20°C). Soluble in chloroform and methanol.
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Butyl vinyl ether
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Faroangivelser
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Skyddsangivelse
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Butyl vinyl ether
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.