Learn More
n-Butylboronic acid, 98%
Codice prodotto. p-3777771 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10337471
Marca: Thermo Scientific Acros 172380010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4426-47-5 | C4H11BO2 | 101.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4426-47-5
Formula molecolare C4H11BO2
Molecular Weight (g/mol) 101.94
Numero MDL MFCD00002106
InChI Key QPKFVRWIISEVCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-butylboronic acid, 1-butylboronic acid, 1-butaneboronic acid, n-butaneboronic acid, boronic acid, butyl, 1-butane boronic acid, butylboric acid, butyl boronic acid, chembl31962, 1-butyldihydroxyborane
PubChem CID 20479
IUPAC Name butylboronic acid
SMILES CCCCB(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butylboronic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 94.0°C to 96.0°C
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)3B(OH)2
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water:+/- 2.5% in water
Peso formulazione 101.94
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Butylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.