Learn More
n-Butylmagnesium chloride, 20 wt% solution in THF/Toluene, AcroSeal™
Codice prodotto. 10700611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10700611
Marca: Thermo Scientific Acros 331681000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 693-04-9 | C4H9ClMg | 116.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 693-04-9, 109-99-9, 108-88-3
Formula molecolare C4H9ClMg
Molecular Weight (g/mol) 116.87
Numero MDL MFCD00000475
InChI Key UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo butylmagnesium chloride, magnesium, butylchloro, nbumgcl, bumgcl, butylmagnesiumchloride, n-butylmagnesium chloride, n-butyl-magnesium chloride, butylmagnesium chloride solution, butylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, unii-4j83fgw852
PubChem CID 101837
SMILES CCCC[Mg]Cl
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butylmagnesium chloride
Colore Brown to Brown-Green
CAS min. % 19.0, 78.0, 78.0
CAS max % 22.0, 81.0, 81.0
Forma fisica Solution
Quantità 100 mL
Formula lineare CH3(CH2)3MgCl
Punto d'infiammabilità −21°C
IUPAC Name magnesium;butane;chloride
Peso formulazione 116.87
Percent Purity 19 to 22% (as BUMC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Gravità specifica 1
Densità 1.0000g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dimethylphenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/