Learn More
N-Butyric Acid 0.995 MP Biomedicals
Codice prodotto. 11338789 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11338789 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11338789 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210116980
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico N-Butyric Acid
CAS 107-92-6
Densità 3.0 (air = 1)
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 0.995
Formula molecolare C4H8O2
Numero MDL MFCD00002814
Sinonimo butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
InChI Key FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(O)=O
IUPAC Name butanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 88.11
PubChem CID 264
ChEBI CHEBI:30772
Peso formulazione 88.11