Learn More
n-Butyric acid, 99+%
Codice prodotto. 10294320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
2.50L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10294320 100 mL Glass bottle 100mL
10090880 1 L Glass bottle 1L
10428060 2.5 L Glass bottle 2.50L
11904931 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10294320 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108111000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 107-92-6 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-92-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Numero MDL MFCD00002814
InChI Key FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
PubChem CID 264
ChEBI CHEBI:30772
IUPAC Name butanoic acid
SMILES CCCC(O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico n-Butyric acid
Punto di fusione -7.0°C to +5.0°C
Punti di ebollizione 162.0°C to 165.0°C
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Densità 0.9600g/mL
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 69°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.3965 to 1.3995
Intervallo percentuale saggio 99+%
Gravità specifica 0.96
Formula lineare CH3CH2CH2CO2H
Numero UN 2820
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with almost all common organic solvents
Peso formulazione 88.11
Percent Purity ≥99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Butyric acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.