Learn More
n-Butyric acid, 99+%
Codice prodotto. 10428060 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
2.50L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10428060 2.5 L Glass bottle 2.50L
10294320 100 mL Glass bottle 100mL
10090880 1 L Glass bottle 1L
11904931 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10428060 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108110025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 107-92-6 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-92-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Numero MDL MFCD00002814
InChI Key FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
PubChem CID 264
ChEBI CHEBI:30772
IUPAC Name butanoic acid
SMILES CCCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butyric acid
Punto di fusione -7.0°C to +5.0°C
Punti di ebollizione 162.0°C to 165.0°C
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare CH3CH2CH2CO2H
Numero UN 2820
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with almost all common organic solvents
Peso formulazione 88.11
Percent Purity ≥99%
Densità 0.9600g/mL
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 69°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.3965 to 1.3995
Gravità specifica 0.96
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Butyric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Butanoic acid