Learn More
n-Butyric Anhydride, 98%
Codice prodotto. 10533824 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10533824
Marca: Thermo Scientific Acros 108121000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 106-31-0 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-31-0
Formula molecolare C8H14O3
Molecular Weight (g/mol) 158.20
Numero MDL MFCD00009389
InChI Key YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyric anhydride, n-butyric anhydride, butanoic anhydride, butanoic acid, anhydride, butyryl oxide, butyric acid anhydride, n-butyric acid anhydride, butyranhydrid, butanoic acid anhydride, butyric anhydride n
PubChem CID 7798
IUPAC Name butanoyl butanoate
SMILES CCCC(=O)OC(=O)CCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butyric anhydride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -73.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9630g/mL
Punti di ebollizione 195.0°C
Punto d'infiammabilità 82°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3CH2CH2CO)2O
Indice di rifrazione 1.4120 to 1.4140
Quantità 100 mL
Beilstein 02, 274
Fieser 05,88
Indice di Merck 15, 1598
Gravità specifica 0.963
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol
Peso formulazione 158.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid