Learn More
n-Decane, 99+%
Codice prodotto. 11377428
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11377428
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 031209.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 124-18-5 | C10H22 | 142.286 g/mol
n-Decane is used as a solvent as well as an internal standard in the GC analysis of oxalic, malonic and succinic acids. It is used in paint manufacture as a hydrocarbon solvent and for wood stains and varnishes as a varnish solvent. It is an active component of automotive fuels viz. gasoline (petrol).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-18-5
Formula molecolare C10H22
Molecular Weight (g/mol) 142.286
Numero MDL MFCD00008954
InChI Key DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
PubChem CID 15600
ChEBI CHEBI:41808
IUPAC Name decane
SMILES CCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Decane
Punto di fusione -30°C
Colore Colorless
Densità 0.730 g/mL
Punti di ebollizione 172°C to 174°C
Punto d'infiammabilità 46°C (115°F)
Intervallo percentuale saggio >99%
Odore Petrol-like
Formula lineare CH3(CH2)8CH3
Indice di rifrazione 1.4115
Quantità 10 g
Numero UN UN2247
Beilstein 1696981
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Peso formulazione 142.29
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Decane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Decane