Learn More
N-Ethylaniline, 98%
Codice prodotto. p-127583 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10327130
Marca: Thermo Scientific 118041000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 103-69-5 | C8H11N | 121.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-69-5
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Numero MDL MFCD00009025
InChI Key OJGMBLNIHDZDGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylaniline, n-ethyl aniline, benzenamine, n-ethyl, anilinoethane, n-ethylbenzenamine, ethylphenylamine, n-ethyl-n-phenylamine, aniline, n-ethyl, n-ethylaminobenzene, aethylanilin
PubChem CID 7670
ChEBI CHEBI:34870
IUPAC Name N-ethylaniline
SMILES CCNC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Ethylaniline
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -63°C
Colore Brown to Yellow
Densità 0.9630g/mL
Punti di ebollizione 205°C
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5NHC2H5
Indice di rifrazione 1.5530 to 1.555
Quantità 100 g
Beilstein 12, 159
Indice di Merck 15, 3819
Gravità specifica 0.963
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and many other organic,solvents
Peso formulazione 121.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Ethylaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.