Learn More
N-Ethylbenzylamine, 95%
Product Code. 11397525
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mL
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11397525 100 mL 100mL
11387525 25 mL 25mL
11307535 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11397525 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L05651.AE
 Restricted Item
Spedizione stimata: 30-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 14321-27-8 | C9H13N | 135.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14321-27-8
Molecular Formula C9H13N
Molecular Weight (g/mol) 135.21
MDL Number MFCD00009031
InChI Key HVAAHUDGWQAAOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylbenzylamine, benzenemethanamine, n-ethyl, ethylbenzylamine, n-benzylethylamine, benzyl ethyl amine, benzylamine, n-ethyl, benzylethylamine, unii-mm8324ke8v, n-benzyl-n-ethylamine, benzyl-ethyl-amine
PubChem CID 84352
IUPAC Name N-benzylethanamine
SMILES CCNCC1=CC=CC=C1
Spécification
Density 0.91
Boiling Point 191°C to 194°C
Flash Point 66°C (150°F)
Refractive Index 1.511
Quantity 100 mL
UN Number UN2735
Beilstein 386023
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 135.21
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N-Ethylbenzylamine
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.