Learn More
N-Ethyldiisopropylamine, 99%
Codice prodotto. 11459383
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11459383
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11801.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7087-68-5 | C8H19N | 129.247 g/mol
N-Ethyldiisopropylamine is used to make or formulate industrial products. It is also used in organic chemistry as a base. It acts as a selective reagent in the alkylation of secondary amines to tertiary amines by alkyl halides. It reacts with monoactivated Michael acceptors to afford symmetrical sulfones. Further, it is used to prepare heterocyclic compound, sscorpionine by a reaction with disulfur dichloride using 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO) as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N-Ethyldiisopropylamine is used to make or formulate industrial products. It is also used in organic chemistry as a base. It acts as a selective reagent in the alkylation of secondary amines to tertiary amines by alkyl halides. It reacts with monoactivated Michael acceptors to afford symmetrical sulfones. Further, it is used to prepare heterocyclic compound, sscorpionine by a reaction with disulfur dichloride using 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO) as a catalyst.
Solubility
Miscible with water and ethanol.
Notes
Incompatible with acids, acid chlorides, acid anhydrides, carbon dioxide, copper, brass, rubber, oxidizing agents, nitrates, peroxides, aldehydes and metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7087-68-5
Formula molecolare C8H19N
Molecular Weight (g/mol) 129.247
Numero MDL MFCD00008868
InChI Key JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
PubChem CID 81531
IUPAC Name N-ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N-Ethyldiisopropylamine
Punto di fusione −46°C
Densità 0.747
Punti di ebollizione 126°C to 127°C
Punto d'infiammabilità 8°C (46°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Indice di rifrazione 1.4135
Quantità 500 mL
Beilstein 605301
Informazioni di solubilità Miscible with water and ethanol.
Peso formulazione 129.25
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Ethyldiisopropylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: N-Ethyldiisopropylamine