Learn More
N-Ethylisopropylamine, 98%
Codice prodotto. 11346786
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11346786 1 g 1g
11356786 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11346786 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04089.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 19961-27-4 | C5H13N | 87.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19961-27-4
Formula molecolare C5H13N
Molecular Weight (g/mol) 87.17
Numero MDL MFCD00015105
InChI Key RIVIDPPYRINTTH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-ethylisopropylamine, ethylisopropylamine, 2-propanamine, n-ethyl, ethyl propan-2-yl amine, diethylamine, 1-methyl, isopropylamine, n-ethyl, n-ethyl-2-propanamine, n-ethyl-n-isopropylamine, isopropylethylamine, ethyl isopropylamine
PubChem CID 88318
SMILES CCNC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N-Ethylisopropylamine
Densità 0.72
Punti di ebollizione 71°C to 73°C
Punto d'infiammabilità 16°C (60°F)
Indice di rifrazione 1.392
Quantità 1 g
Numero UN UN2733
Beilstein 505952
IUPAC Name ethyl(propan-2-yl)amine
Peso formulazione 87.17
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Ethylisopropylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: N-Ethylisopropylamine