Learn More
N-Ethylisopropylamine, 98%
Codice prodotto. 11356786
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11356786 5 g 5g
11346786 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11356786 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04089.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 19961-27-4 | C5H13N | 87.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19961-27-4
Formula molecolare C5H13N
Molecular Weight (g/mol) 87.17
Numero MDL MFCD00015105
InChI Key RIVIDPPYRINTTH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-ethylisopropylamine, ethylisopropylamine, 2-propanamine, n-ethyl, ethyl propan-2-yl amine, diethylamine, 1-methyl, isopropylamine, n-ethyl, n-ethyl-2-propanamine, n-ethyl-n-isopropylamine, isopropylethylamine, ethyl isopropylamine
PubChem CID 88318
SMILES CCNC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N-Ethylisopropylamine
Densità 0.72
Punti di ebollizione 71°C to 73°C
Punto d'infiammabilità 16°C (60°F)
Indice di rifrazione 1.392
Quantità 5 g
Numero UN UN2733
Beilstein 505952
IUPAC Name N-ethylpropan-2-amine
Peso formulazione 87.17
Percent Purity 98%