Learn More
N-Ethylmethylamine, 97%
Codice prodotto. 10115570 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10115570
Marca: Thermo Scientific Acros 314680050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 624-78-2 | C3H9N | 59.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 624-78-2
Formula molecolare C3H9N
Molecular Weight (g/mol) 59.11
Numero MDL MFCD00009030
InChI Key LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amine
PubChem CID 12219
IUPAC Name N-methylethanamine
SMILES CCNC
Specifica
Materiale o nome chimico N-Ethylmethylamine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.6800g/mL
Punti di ebollizione 33.0°C to 34.0°C
Punto d'infiammabilità <−34°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5NHCH3
Indice di rifrazione 1.3730 to 1.3770
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.68
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 59.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid