Learn More
N-Fmoc-D-tyrosine, 97%
Codice prodotto. 15492809
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15492809
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H66740.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 112883-29-1 | C24H21NO5 | 403.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112883-29-1
Formula molecolare C24H21NO5
Molecular Weight (g/mol) 403.43
Numero MDL MFCD00171384
InChI Key SWZCTMTWRHEBIN-ANBDAQEENA-N
Sinonimo fmoc-d-tyrosine, fmoc-d-tyr-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, n-fmoc-d-tyr oh, fmoc-d-phe 4-oh-oh, n-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-d-tyrosine, n-alpha-9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-tyrosine, r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid
PubChem CID 6957988
IUPAC Name (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES OC(=O)[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico N-Fmoc-D-tyrosine
Punto di fusione 175°C to 180°C
Colore White
Quantità 1 g
Peso formulazione 403.43
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid