Learn More
N-Fmoc-L-isoleucine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11494647
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11494647
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21154.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
N-Fmoc-L-isoleucine is an unnatural amino acid used for peptidomimetics. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in methanol (very faint turbidity).
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71989-23-6
Formula molecolare C21H23NO4
Molecular Weight (g/mol) 353.42
Numero MDL MFCD00037125
InChI Key QXVFEIPAZSXRGM-DJJJIMSYSA-N
Sinonimo fmoc-ile-oh, fmoc-l-isoleucine, n-fmoc-l-isoleucine, fmoc-l-ile-oh, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-isoleucine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-isoleucine, fmoc-ile, fmoc-l-ile, 2s,3s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-methylpentanoic acid, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-isoleucine
PubChem CID 2724629
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Fmoc-L-isoleucine
Punto di fusione 146°C to 148°C
Quantità 1 g
Beilstein 4716717
Informazioni di solubilità Soluble in methanol (very faint turbidity).
IUPAC Name (2S,3S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-methylpentanoic acid
Peso formulazione 353.42
Percent Purity 98%