Learn More
N-alpha-FMOC-N-epsilon-BOC-L-lysine, 98%
Codice prodotto. 10297450 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
Codice prodotto. 10297450
Marca: Thermo Scientific Acros 265220010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 71989-26-9 | C26H32N2O6 | 468.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71989-26-9
Formula molecolare C26H32N2O6
Molecular Weight (g/mol) 468.54
Numero MDL MFCD000371
InChI Key UMRUUWFGLGNQLI-QFIPXVFZSA-N
Sinonimo fmoc-lys boc-oh, fmoc-lys boc, na-fmoc-ne-boc-l-lysine, n-alpha-fmoc-nepsilon-boc-l-lysine, nepsilon-boc-nalpha-fmoc-l-lysine, nepsilon-tert-butoxycarbonyl-nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-lysine, n-fmoc-n'-boc-l-lysine, n-alpha-fmoc-n-epsilon-tert-boc-l-lysine, n, a-fmoc-n, a-boc-l-lysine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid
PubChem CID 2724628
IUPAC Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifica
Materiale o nome chimico N-α-FMOC-N-ε-BOC-L-lysine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 129.0°C to 135.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FMOC-NHCH(COOH)(CH2)4NHC(O)OC(CH3)3
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica −12° (24°C c=2,DMF)
Rotazione specifica − 12.00
Peso formulazione 468.54
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder