Learn More
N-Formylmethionine Specific Transfer Ribonucleic From E. coli MRE 600, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11461182 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 U
50 U
Dimensione della confezione:
10 unità
50 unità
Codice prodotto. 11461182
Marca: MP Biomedicals 0219915410
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
N-Formylmethionine Specific Transfer Ribonucleic From E. coli MRE 600 Activity=1300 ± 50 picomoles per A260 units, White Powder
  • Ribonucleic acid, transfer, N-formylmethionine-specific may be used as a substrate to study the specifity and kinetics of natural, mutated and chemically engineered N-formylmethionine-specific E. coli aminoacyl-tRNA synthetase(s) and methionyl-tRNA formyltransferase(s) (MTF).
  • Each T-RNA molecule is specific for and binds with a particular amino acid; more than one exists for each amino acid.
  • T-RNA performs three functions during protein synthesis: binds with its specific amino acid, recognizes the corresponding codon on mRNA and places the amino acid in the correct position for attachment to the polypeptide chain being formed & binds the polypeptide to the ribosome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63231-63-0
Numero MDL MFCD00132196
IUPAC Name Ribonucleic acid
Specifica
Colore White
Quantità 10 U
Forma fisica Powder