Learn More
N-Guanylurea sulfate, 97%
Codice prodotto. 11449406
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11449406
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19106.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 591-01-5 | C4H12N8O2·H2SO4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-01-5
Formula molecolare C4H12N8O2·H2SO4
Numero MDL MFCD00035565
Sinonimo Dicyanodiamidine sulfate
Specifica
Materiale o nome chimico N-Guanylurea sulfate
Punto di fusione ∼195°C (decomposition)
Quantità 250 g
Beilstein 6099371
Indice di Merck 14,3093
Peso formulazione 302.27
Percent Purity 97%