Learn More
N-Guanylurea Sulfate, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
Descrizione
N-Guanylurea Sulfate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Guanylurea Sulfate |
| CAS | 591-01-5 |
| Nomi componenti o analita | N-Guanylurea Sulfate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | 2 C2 H6 N4 O . H2 O4 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Urea, N-(aminoiminomethyl)-, sulfate (2:1), Urea, (aminoiminomethyl)-, sulfate (2:1) (9CI), Urea, amidino-, sulfate (2:1) (8CI), Carbamylguanidine sulfate, Dicyanodiamidine sulfate, Diuretamidine sulfate, Guanylurea sulfate, N-Guanylurea Sulfate |
| InChI Formula | InChI=1S/2C2H6N4O.H2O4S/c2*3-1(4)6-2(5)7;1-5(2,3)4/h2*(H6,3,4,5,6,7);(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | NC(=N)NC(=O)N.NC(=N)NC(=O)N.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC Name | carbamimidoylurea;sulfuric acid |
| Vedi altri risultati |