Learn More
n-Heptane ≥ 99.5%, ChromAR™ for HPLC, Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15554065
Click to view available options
:
2.5 L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15554065
Marca: Macron Fine Chemicals 513925
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water):
    • at 210 nm max. 1.0
    • at 220 nm max. 0.1
    • at 230 nm max. 0.02
    • at 240 nm max. 0.01
    • at 250 nm max. 0.005
Specifica
CAS 142-82-5
Acidità max. 0.0005 meq/g
Densità 0.68 g/mL
Punti di ebollizione 98°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità -4°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Intervallo percentuale saggio min. 99.5%
Residuo dopo l'evaporazione max. 0.0005%
Formula molecolare C7H16
Numero MDL MFCD00009544
Numero UN 1206
Acqua max. 0.01%
InChI Key IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
IUPAC Name heptane
Molecular Weight (g/mol) 100.21
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: n-Heptane