Learn More
n-Heptane, 99+%, pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
5L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Heptane |
| Punto di fusione | -91.0°C |
| CAS min. % | 99.0 |
| Colore | Colorless |
| CAS max % | 100.0 |
| Densità | 0.6830g/mL |
| Punti di ebollizione | 98.0°C |
| Quantità | 5 L |
| Punto d'infiammabilità | −4°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Vedi altri risultati |