Learn More
n-Heptane, anhydrous, over molecular sieves, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Codice prodotto. p-7052321
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15455075
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 047191.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-82-5
Formula molecolare C7H16
Molecular Weight (g/mol) 100.21
Numero MDL MFCD00009544
InChI Key IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC Name heptane
SMILES CCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Heptane
Punto di fusione -91°C
Nota nome Anhydrous, over molecular sieves
Colore Colorless
Densità 0.684 g/mL
Punti di ebollizione 97°C to 99°C
Quantità 250 mL
Punto d'infiammabilità -4°C (24°F)
Odore Petroleum-like
Imballaggio ChemSeal™ Bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3877
Formula lineare CH3(CH2)5CH3
Numero UN UN1206
Beilstein 1730763
Indice di Merck 14,4659
Peso formulazione 100.21
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Heptane, anhydrous, over molecular sieves
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: n-Heptane