Learn More
n-Heptylamine, 99+%
Codice prodotto. 10071690 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
Codice prodotto. 10071690
Marca: Thermo Scientific Acros 155460250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 111-68-2 | C7H17N | 115.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-68-2
Formula molecolare C7H17N
Molecular Weight (g/mol) 115.22
Numero MDL MFCD00008244
InChI Key WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo heptylamine, 1-aminoheptane, 1-heptanamine, n-heptylamine, 1-heptylamine, heptanamine, heptyl-amine, heptyl amine, dsstox_cid_681
PubChem CID 8127
IUPAC Name heptan-1-amine
SMILES CCCCCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico n-Heptylamine
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -23.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7740g/mL
Punti di ebollizione 153.0°C to 156.0°C
Punto d'infiammabilità 44°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)6NH2
Indice di rifrazione 1.4233 to 1.4253
Quantità 25 mL
Beilstein 04,193
Gravità specifica 0.774
Informazioni di solubilità Solubility in water: 100g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 115.22
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.