Learn More
n-Hexane-d{14}, 99%(Isotopic)
Codice prodotto. 11304368
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11304368
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042312.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 21666-38-6 | C6H14 | 100.26 g/mol
n-Hexane-d{14} is a deuterium labeled n-hexane which is used as a organic intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21666-38-6
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 100.26
Numero MDL MFCD00037562
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-ZLKPZJALSA-N
Sinonimo hexane-d14, tetradecadeuterohexane, n-hexane-d 14, 2h14 hexane, 2 h?? hexane, hexane-d14, 99 atom % d
PubChem CID 140854
IUPAC Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradecadeuteriohexane
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexane-d{14}
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Densità 0.767 g/mL
Punto d'infiammabilità −23°C (−9°F)
Odore Characteristic
Quantità 1 g
Punto di fusione -95°C
Punti di ebollizione 69°C
Numero UN UN1208
Informazioni di solubilità Mixes with most organic solvents,chloroform,ether and alcohol. Insoluble in water.
Peso formulazione 100.29
Percent Purity 99%