Learn More
n-Hexane, Puriss. p.a., Reagent ACS, Reagent European Pharmacopoeia, Honeywell Burdick & Jackson™
Click to view available options
:
200 L
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Hexane |
| Punto di fusione | -95°C |
| CAS | 110-54-3 |
| Colore | Colorless |
| CAS max % | 1 |
| Densità | 0.660 - 0.668 g/cm3 (20°C) |
| Punti di ebollizione | 66°C to 69°C (1013 hPa) |
| Quantità | 200 L |
| Punto d'infiammabilità | -26°C |
| Formula molecolare | C6H14 |
| Vedi altri risultati |