Learn More
n-Hexane, Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15975470
Click to view available options
Quantità:
7 L
Imballaggio:
Returnable Stainless Steel Can
Grado:
GC
Dimensione della confezione:
7L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15975470
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 344157L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
For pesticide residue analysis, for analysis of dioxins, furans and PCB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexane
Punto di fusione -95°C
CAS 110-54-3
Colore Colorless
Punti di ebollizione 66°C to 69°C (1.013 hPa)
Quantità 7 L
Imballaggio Returnable Stainless Steel Can
Formula molecolare C6H14
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC
IUPAC Name hexane
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Grado GC