Learn More
n-Hexane, Spectrophotometric Grade, 95+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Codice prodotto. p-7051659
Click to view available options
Quantità:
200 mL
800 mL
Dimensione della confezione:
200mL
800mL
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11318888
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041727.AH
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
n-Hexane is used in the formulation of glues for shoes, leather products, and roofing, as a cleaning agent, de-greasing agent. It is used to extract edible oils from seeds and vegetables, a non-polar solvent in chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-54-3
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexane
Punto di fusione -95°C
Densità 0.659 g/mL
Punti di ebollizione 69°C
Quantità 200 mL
Punto d'infiammabilità -23°C (-9°F)
Odore Weak, characteristic
Imballaggio ChemSeal™ Bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.375
Numero UN UN1208
Beilstein 1730733
Indice di Merck 14,4694
Informazioni di solubilità Soluble in ethyl ether, chloroform. Miscible with ethanol.
Peso formulazione 86.18
Percent Purity ≥95%
Grado Spectrophotometric