Learn More
n-Hexyltriethoxysilane, 97%
Codice prodotto. 11359215
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11359215
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16521.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 18166-37-5 | C12H28O3Si | 248.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18166-37-5
Formula molecolare C12H28O3Si
Molecular Weight (g/mol) 248.44
Numero MDL MFCD00087744
InChI Key WUMSTCDLAYQDNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexyltriethoxysilane, triethoxy hexyl silane, hexyl triethoxysilane, n-hexyltriethoxysilane, hexyl-triethoxysilane, acmc-209ei3
PubChem CID 4437318
IUPAC Name triethoxy(hexyl)silane
SMILES CCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Specifica
Punti di ebollizione 115°C (18mmHg)
Materiale o nome chimico n-Hexyltriethoxysilane
Quantità 25 g
Formula lineare CH3(CH2)5Si(OCH2CH3)3
Beilstein 1757895
Punto d'infiammabilità 95°C (203°F)
Peso formulazione 248.44
Percent Purity 97%
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.86