Learn More
n-Hexyltrimethoxysilane, 97%
Codice prodotto. 11312226
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11312226
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03576.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3069-19-0 | C9H22O3Si | 206.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3069-19-0
Formula molecolare C9H22O3Si
Molecular Weight (g/mol) 206.36
Numero MDL MFCD00039801
InChI Key CZWLNMOIEMTDJY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexyltrimethoxysilane, silane, hexyltrimethoxy, unii-9aui936hic, hexyl trimethoxy silane, 9aui936hic, hexyl-trimethoxysilane, acmc-209hhw, czwlnmoiemtdjy-uhfffaoysa
PubChem CID 76478
IUPAC Name hexyl(trimethoxy)silane
SMILES CCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Specifica
Punti di ebollizione 202°C to 203°C
Materiale o nome chimico n-Hexyltrimethoxysilane
Quantità 5 g
Beilstein 2347551
Punto d'infiammabilità 62°C (143°F)
Peso formulazione 206.36
Percent Purity 97%
Indice di rifrazione 1.407
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.92