Learn More
Alfa Aesar™ N-Hydroxy-1,8-naphthalimide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11470667
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11470667
Marca: Alfa Aesar™ B22485.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is used in chemical research & chemical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed containers. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7797-81-1
Formula molecolare C12H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 213.192
Numero MDL MFCD00065062
InChI Key KTWCUGUUDHJVIH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hydroxynaphthalimide, n-hydroxy-1,8-naphthalimide, naphthalimide, n-hydroxy, naphthalhydroxamic acid, 2-hydroxy-1h-benzo de isoquinoline-1,3 2h-dione, n-hydroxy-1,8-naphthalenedicarboximide, 2-hydroxy-1h-benz de isoquinoline-1,3 2h-dione, 2-hydroxybenzo de isoquinoline-1,3-dione, 1h-benz de isoquinoline-1,3 2h-dione, 2-hydroxy, unii-dzg9avw5v2
PubChem CID 82263
IUPAC Name 2-hydroxybenzo[de]isoquinoline-1,3-dione
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C(=O)N(C(=O)C3=CC=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Hydroxy-1,8-naphthalimide
Punto di fusione 283°C to 286°C
Quantità 5 g
Beilstein 178595
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 213.19
Percent Purity 97%