Learn More
N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt, 95%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
Specifica
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 250.0°C |
| Colore | White |
| Analisi elementare | 21.46 to 23.02% C, 6.19 to 6.71% N |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 1 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N-Hydroxysulfosuccinimide Sodium Salt
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur