Learn More
N-Isopropylbenzylamine, 97%
Codice prodotto. 11490847
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11490847
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23243.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 102-97-6 | C10H15N | 149.237 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-97-6
Formula molecolare C10H15N
Molecular Weight (g/mol) 149.237
Numero MDL MFCD00008863
InChI Key LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-isopropylbenzylamine, n-benzylisopropylamine, isopropylbenzylamine, n-benzyl-n-isopropylamine, benzylisopropylamine, benzenemethanamine, n-1-methylethyl, n-benzyl isopropylamine, benzylamine, n-isopropyl, n-1-methylethyl-benzenemethanamine, benzyl propan-2-yl amine
PubChem CID 66024
IUPAC Name N-benzylpropan-2-amine
SMILES CC(C)NCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Isopropylbenzylamine
Densità 0.91
Punti di ebollizione 199°C to 201°C
Punto d'infiammabilità 87°C (190°F)
Indice di rifrazione 1.502
Quantità 500 g
Peso formulazione 149.24
Percent Purity 97%