Learn More
N-Methyl-1,3-propanediamine, 99%
Codice prodotto. p-167752 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
Codice prodotto. 10522941
Marca: Thermo Scientific Acros 155572500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6291-84-5 | C4H12N2 | 88.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6291-84-5
Formula molecolare C4H12N2
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00008209
InChI Key QHJABUZHRJTCAR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-1,3-propanediamine, n-methyl-1,3-diaminopropane, 3-methylamino propylamine, 1,3-propanediamine, n-methyl, n-methylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl methylamine, n-methyltrimethylenediamine, 3-aminopropylmethylamine, n-methyl-1,3-propylenediamine, 1-amino-3-methylamino propane
PubChem CID 80511
IUPAC Name N'-methylpropane-1,3-diamine
SMILES CNCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-1, 3-propanediamine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -72°C
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione 139°C to 141°C
Punto d'infiammabilità 35°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3NH(CH2)3NH2
Indice di rifrazione 1.4468
Quantità 250 mL
Numero UN 2922
Beilstein 04,I,419
Gravità specifica 0.84
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Viscosità 1.6 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 88.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methyl-1,3-propanediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.