Learn More
N-Methyl-1-propylamine, 97%
Codice prodotto. p-7023396
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11468726
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16903.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 627-35-0 | C4H11N | 73.139 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 627-35-0
Formula molecolare C4H11N
Molecular Weight (g/mol) 73.139
Numero MDL MFCD00009361
InChI Key GVWISOJSERXQBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methylpropylamine, n-methyl-n-propylamine, methyl propyl amine, 1-propanamine, n-methyl, methyl-n-propylamine, methylpropylamine, unii-vw1h32h1qm, n-propylmethylamine, n-methyl-1-propylamine, vw1h32h1qm
PubChem CID 12315
IUPAC Name N-methylpropan-1-amine
SMILES CCCNC
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-1-propylamine
Densità 0.713
Punti di ebollizione 62°C to 64°C
Punto d'infiammabilità −1.1°C (30°F)
Odore Amine-like
Quantità 1 g
Numero UN UN2733
Peso formulazione 73.14
Percent Purity 97%